Learn More
Helios™ Couvercles en quartz Helios Italquartz™
Description
Creuset quartz
• Utilisation jusqu'à 1000°C
• Volume 15 à 190mL
• Bonne résistance aux chocs thermiques
• Attention, le quartz peut être attaqué par les chlorures, oxydes et carbonates alcalins et les sels qui se transforment à chaud en oxyde fusible et l'aluminium en fusion
• Chimiquement inerte vis à vis des acides (sauf HF) et résiste à la corrosion
• Couvercle
• Utilisation jusqu'à 1000°C
• Volume 15 à 190mL
• Bonne résistance aux chocs thermiques
• Attention, le quartz peut être attaqué par les chlorures, oxydes et carbonates alcalins et les sels qui se transforment à chaud en oxyde fusible et l'aluminium en fusion
• Chimiquement inerte vis à vis des acides (sauf HF) et résiste à la corrosion
• Couvercle
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Matériau | Quartz |
| Capacité (métrique) | 75mL |
| Diamètre (métrique) externe | 67mm |
| Hauteur (métrique) | 45mm |
| Product Type | Couvercle |