Learn More
Helipyrone A, TRC
Code produit 30138029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138029 10 mg 10mg
30134807 50 mg 50mg
30007015 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138029 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH23050010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29902-01-0
Formule moléculaire C17 H20 O6
Poids moléculaire (g/mol) 320.337
Synonyme 3,3'-Methylenebis[6-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-2H-pyran-2-one], Helipyrone;
Nom IUPAC 6-éthyle-3-[(6-éthyle-4-hydroxy-5-méthyl-2-oxopyran-3-yl)méthylle]-4-hydroxy-5-méthylpyran-2-one
SMILES CCC1=C(C)C(=C(CC2=C(O)C(=C(CC)OC2=O)C)C(=O)O1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Helipyrone A
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H20O6/c1-5-12-8(3)14(18)10(16(20)22-12)7-11-15(19)9(4)13(6-2)23-17(11)21/h18-19H,5-7H2,1-4H3
Poids de la formule 320.126