Learn More
Aalborg™ Tube de débitmètre direct d’hélium
Code produit 11842460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
100°ml/min.
5 l/min
500°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Conditionnement
11842460 100°ml/min. 1 pièce
11798258 500°ml/min. 1 pièce
11718268 5 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11842460 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur FT06213GLVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.95€
    75.48€ / 1 pièces
    Économisez 28.47€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tube de débitmètre direct d’hélium d’Aalborg™ complète un débitmètre qui est utilisé dans les systèmes fluidiques pour indiquer le débit du fluide.
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Type Tube à débit direct d’hélium
Largeur (métrique) 150 mm
Débit d’air 100°ml/min.