Learn More
Hématéine (grade technique), TRC
Code produit 30004835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004835 1 g 1g
30012560 2.5 g 2.50g
30007620 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004835 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2456531G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 475-25-2
Formule moléculaire C16H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 300.28
Synonyme 6a,7-Dihydro-3,4,6a,10-tetrahydroxybenz[b]indeno[1,2-d]pyran-9(6H)-one, Haematein, NSC 7333
Nom IUPAC 3,4,6a,10-tétrahydroxy-6,7-dihydroindeno[2,1-c]chrome-9-one
SMILES OC1=CC2=C3c4ccc(O)c(O)c4OCC3(O)CC2=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Haematein
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H12O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,18-21H,5-6H2
Poids de la formule 300.0634