Learn More
Thermo Scientific™ Rotor pour tubes hématocrites
Code produit 10116892 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
24 tubes capillaires
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10116892 24 tubes capillaires 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10116892 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00€
    1062.00€ / 1 pièces
    Économisez 293.00€
    21% de réduction
Traitez vos tubes capillaires par centrifugation avec le rotor Thermo Scientific™ pour tubes hématocrites.
Rotor hématocrite pour centrifugeuse Sorvall Legend 17/17R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor pour tubes hématocrites
Matériau Aluminium
Type Rotor
Capacité 24 tubes capillaires
FCR max. 16,800 ×g
Vitesse max. 14 800 tr/min
Rayon (métrique) 8,5 cm
Rayon (métrique) Min. 2,0 cm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico et Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Angle 90°
Biocontainment Non