Learn More
Hirschmann™ Tubes hématocrites, héparinés NH4
Code produit 10595592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
18 μl
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10595592 18 μl 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10595592 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9100418
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Excellent pour centrifuger le sang en laboratoire. Les tubes à hématocrites Hirschmann™ sont fabriqués en verre capillaire jetable.
  • Jetable
  • Avec repère à 60 mm
  • Héparinés NH4
  • Code couleur vert
  • Marquage CE selon les normes IVD 98/79 CE
Spécification
Type de produit Tube hématocrite hépariné NH4
Capacité (métrique) 18 μl
Diamètre (métrique) interne 0,5 / 0,6 mm
À utiliser avec (application) Pour la centrifugation d’échantillons de sang, héparine d’ammonium
Longueur (métrique) 75 mm
Certifications/Conformité CE, IVD 98/79 CE