Learn More
Hirschmann™ Tubes hématocrites, héparinés NH4
Beschreibung
- Jetable
- Avec repère à 60 mm
- Héparinés NH4
- Code couleur vert
- Marquage CE selon les normes IVD 98/79 CE
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Tube hématocrite hépariné NH4 |
| Capacité (métrique) | 18 μl |
| Diamètre (métrique) interne | 0,5 / 0,6 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la centrifugation d’échantillons de sang, héparine d’ammonium |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Certifications/Conformité | CE, IVD 98/79 CE |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?