Learn More
Hirschmann™ Tubes hématocrites héparinés à l’héparine sodique
Code produit 30090387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 μl
75 μl
100 μl
Conditionnement:
1000 pièces
5000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30090387 75 μl 5000 pièces
10233391 100 μl 1000 pièces
30090390 100 μl 5000 pièces
10410772 60 μl 1000 pièces
30090388 60 μl 5000 pièces
10199641 75 μl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30090387 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9100275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    154.61€ / 5000 pièces
    Économisez 26.39€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellent pour centrifuger le sang en laboratoire. Les tubes hématocrites Hirschmann Instruments™ héparinés à l’héparine sodique sont fabriqués en verre capillaire jetable.
  • Code couleur rouge
  • Conforme DIN EN ISO 12772, CE et conforme IVD 98/79 CE
Spécification
Type de produit Tube hématocrite Na-hep
Capacité (métrique) 75 μl
Diamètre (métrique) interne 1,07/1,23 mm
À utiliser avec (application) Pour la centrifugation d’échantillons de sang, héparine de sodium
Longueur (métrique) 75 ± 0,5 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC