Learn More
Hirschmann™ Tubes hématocrites
Code produit 10146260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 μl
75 μl
Conditionnement:
1000 pièces
5000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10146260 60 μl 1000 pièces
30090386 60 μl 5000 pièces
30090389 75 μl 5000 pièces
10604162 75 μl 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10146260 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9100160
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Excellent pour centrifuger le sang en laboratoire. Les tubes hématocrites Hirschmann Instruments™ sont fabriqués en verre capillaire jetable.
  • Non hépariné
  • Code couleur bleu
  • Conforme DIN EN ISO 12772, CE et conforme IVD 98/79 CE
Spécification
Type de produit Tube hématocrite
Capacité (métrique) 60 μl
Diamètre (métrique) interne 0,9/1,0 mm
À utiliser avec (application) Pour la centrifugation d’échantillons de sang, non hépariné
Longueur (métrique) 75 ± 0,5 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC