Learn More
Hirschmann™ Tubes hématocrites
Description
- Non hépariné
- Code couleur bleu
- Conforme DIN EN ISO 12772, CE et conforme IVD 98/79 CE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube hématocrite |
| Capacité (métrique) | 60 μl |
| Diamètre (métrique) interne | 0,9/1,0 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la centrifugation d’échantillons de sang, non hépariné |
| Longueur (métrique) | 75 ± 0,5 mm |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC |