Learn More
Hirschmann™ Tubes hématocrites
Code produit 30090389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 μl
75 μl
Conditionnement:
1000 pièces
5000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30090389 75 μl 5000 pièces
10146260 60 μl 1000 pièces
30090386 60 μl 5000 pièces
10604162 75 μl 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30090389 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9100175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.48€
    145.95€ / 5000 pièces
    Économisez 21.53€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Excellent pour centrifuger le sang en laboratoire. Les tubes hématocrites Hirschmann Instruments™ sont fabriqués en verre capillaire jetable.
  • Non hépariné
  • Code couleur bleu
  • Conforme DIN EN ISO 12772, CE et conforme IVD 98/79 CE
Spécification
Type de produit Tube hématocrite
Capacité (métrique) 75 μl
Diamètre (métrique) interne 1,07/1,23 mm
À utiliser avec (application) Pour la centrifugation d’échantillons de sang, non hépariné
Longueur (métrique) 75 ± 0,5 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC