Learn More
Epredia™ Tampon phosphate TA
Code produit 12520037 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
pH:
6,6
7,2
Quantité:
9,25 g
12 x 9,25 g
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH Quantité unitSize
12520037 6,6 9,25 g 12 pièces
12530037 7,2 12 x 9,25 g 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12520037 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 89032
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Associez le tampon phosphate Epredia™ Richard-Allan ScientificTM aux colorations de Giemsa, de Wright et de Wright-Giemsa pour obtenir d’excellents résultats.
Associez le tampon phosphate Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ aux colorations de Giemsa, de Wright et de Wright-Giemsa pour obtenir d’excellents résultats.
Sous la forme de 9,25 g de poudre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution saline dans un tampon phosphate
Quantité 9,25 g
pH 6,6