Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hématoxyline, 85 %
Code produit 10548512 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10548512 25 g Bouteille en verre -
10239600 100 g Flacon en verre 100g
11966921 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10548512 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 411160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    114.65€ / 25g
    Économisez 24.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 517-28-2
Formule moléculaire C16H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.28
Numéro MDL MFCD00078111
Clé InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonyme Natural Black 1, C.I. 75290
CID PubChem 45029742
Nom IUPAC (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromène-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Hematoxylin
Point de fusion 100.0°C to 120.0°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% (105°C) max.
Conditionnement Bouteille en verre
Plage de pourcentage du dosage 85%
Ultraviolet visible 88% (on dry substance) min.
Couleur Beige à marron
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble; soluble in hot water;. Other solubilities: soluble in hot alcohol, glycerol, borax, alkali hy, droxides (aq. solution purple red; becomes blue vi, olett during storage at air).
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 302.27
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hematoxylin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin