Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hématoxyline, 85 %
Code produit 11966921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11966921 500 g Flacon en verre 500g
10548512 25 g Bouteille en verre -
10239600 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11966921 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 411165000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 517-28-2
Formule moléculaire C16H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.28
Numéro MDL MFCD00078111
Clé InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonyme Natural Black 1, C.I. 75290
CID PubChem 45029742
Nom IUPAC (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromène-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Hematoxylin
Point de fusion 100.0°C to 120.0°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% (105°C) max.
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 85%
Ultraviolet visible 88% (on dry substance) min.
Couleur Beige à marron
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble; soluble in hot water;. Other solubilities: soluble in hot alcohol, glycerol, borax, alkali hy, droxides (aq. solution purple red; becomes blue vi, olett during storage at air).
Quantité 500 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 302.27
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Pures