Learn More
Hematoxylin, 85%, pure, Thermo Scientific™
Code produit 10772782 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass Bottle
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772782 100 g Flacon en verre 100g
10166940 25 g Glass Bottle 25g
10003973 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10772782 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411181000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 517-28-2
Formule moléculaire C16H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.28
Numéro MDL MFCD00078111
Clé InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonyme Natural Black 1, C.I. 75290
CID PubChem 45029742
Nom IUPAC (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifications
Nom chimique ou matériau Hematoxylin
Plage de pourcentage du dosage 85%
Merck Index 15, 4672
Spectre IR Authentic
Poids de la formule 302.27
Perte à la dessiccation 10 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Ultraviolet visible 80 % min.
Couleur Beige à marron
Quantité 100 g
Forme physique Poudre