Learn More
Hydrate d’hématoxyline, 80 % (poids sec), eau <8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15462917 25 g 25g
15452917 5 g 5g
15472917 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047223.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Hematoxylin and eosin together make up Hematoxylin and eosin stain, one of the most commonly used stains in histology. Metal-haematein complexes are used to stain cell nuclei prior to examination under a microscope. Structures that stain with iron- or aluminum-haematein are often called basophilic, even though the mechanism of the staining is different from that of staining with basic dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 517-28-2
Formule moléculaire C16H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.28
Numéro MDL MFCD00078111
Clé InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonyme hematoxylin, hydroxybrasilin
CID PubChem 45029742
Nom IUPAC (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromène-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Hematoxylin hydrate
Note relative au nom Water <8%
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Couleur Marron à crème
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 25 g
Beilstein 91399
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4637
Informations sur la solubilité Soluble in 95% ethanol(1mg/mL).
Poids de la formule 302.29 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 80%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hematoxylin hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin hydrate