Learn More
Hématoxyline hydraté, 96 % (poids sec), eau environ 6 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419643 100 g 100g
11499633 5 g 5g
11409643 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419643 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12431.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 517-28-2 | C{1}{6}H{1}{4}O{6}^.xH{2}O
Extrait de l’écorce du campêche
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Extrait de l’écorce du campêche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 517-28-2
Formule moléculaire C{1}{6}H{1}{4}O{6}^.xH{2}O
Synonyme C.I. 75290;Natural Black 1
Spécification
Point de fusion ca 200°C (decomposition)
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hematoxylin hydrate, water ca 6%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin hydrate