Learn More
Hydrate d’hématoxyline MP Biomedicals
Code produit 11364379 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364379 5 g -
11384379 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364379 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210192205
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 517-28-2
Formule moléculaire C16H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.28
Numéro MDL MFCD00078111
Clé InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonyme Natural Black I
CID PubChem 45029742
Nom IUPAC (1R,10S)-8-oxatétracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadéca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaène-5,6,10,14,15-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Hematoxylin
Note relative au nom Hydrate
Couleur Orange
Quantité 5 g
Poids de la formule 356.4
Qualité Not Available
compliance-icons
Product Identifier
  • Hematoxylin Hydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin Hydrate