Learn More
Hématoxyline (Grade Technique), TRC
Code produit 30137990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137990 500 mg 500mg
30137300 250 mg 250mg
30012035 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137990 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG377708500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 517-28-2
Formule moléculaire C16 H14 O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.279
Synonyme Hematoxylin
Nom IUPAC (6aS,11bR)-7,11b-dihydro-6H-indéno[2,1-c]chromène-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Haematoxylin
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
Poids de la formule 302.079