Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hémine, 99 %, porc
Code produit 10506591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10506591 5 g Flacon en verre 5g
10499291 1 g Flacon en verre 1g
10286161 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10506591 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 345960050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’hémine, 98 %, porcine, nº CAS 16009-13-5, est une version oxydée de l’hème.Il s’agit d’un groupe prosthétique contenant du fer dans plusieurs protéines et peut être une source alternative de fer dans l’hôte qui contient un anneau de porphyrine contenant un ion Fe2+.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’hémine dérivée de porc est un groupe prosthétique contenant du fer présent dans certaines protéines et peut être une source alternative de fer dans l’hôte qui contient un anneau de porphyrine contenant un ion Fe2+
Applications
• L’hémine est une protoporphyrine IX contenant un ion fer ferrique (Fe3+) avec un ligand chlorure de coordination
•Elle est utilisée dans la protection cellulaire et contrôle les mécanismes biologiques
•Elle peut stimuler la synthèse de la globuline
•Elle peut être appliquée pour étudier les souches bactériennes et les conditions de croissance, dans les essais de colonies à court terme et les transfections cellulaires.
•Elle est utilisée pendant la préparation de milieu gélosé pour la culture de bactéries
• Ce composé a été utilisé dans les cellules de macrophage murin L929 et J774 afin d’étudier la conjugaison, la caractérisation et la toxicité du conjugué d’acide lipophosphoglycane-polyacrylique pour la vaccination contre la leishmaniose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16009-13-5
Formule moléculaire C34H32ClFeN4O4
Poids moléculaire (g/mol) 651.95
Numéro MDL MFCD00010726
Clé InChI BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Synonyme chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
CID PubChem 131675604
Nom IUPAC Acide 3-[18-(2-carboxyéthyl)-8,13-bis(éthényl)-3,7,12,17-tétraméthyl-23H-porphyrine-21-id-2-yl]propanoïque ; Fer ; Chlorhydrate
SMILES CC1=C(CCC(O)=O)\C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C4\C=C5/N=C(/C=C6\N([Fe](Cl)N34)\C(=C/C1=N2)C(C=C)=C6C)C(C=C)=C5C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hemin
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 4679
Poids de la formule 651.95
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Hemin