Learn More
Chlorure d’hémine (grade technique), TRC
Code produit 30408459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408459 5 g -
30398701 1 g 1g
30401883 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408459 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2456485G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16009-13-5
Formule moléculaire C34H32ClFeN4O4
Poids moléculaire (g/mol) 651.94
Synonyme 1,3,5,8-Tetramethyl-2,4-divinylporphine-6,7-dipropionic Acid ferrichloride Chloro[dihydrogen 3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionato(2-)]iron, Chlorohemin, Chloroprotoferriheme, Chloroprotohemin, Ferric Hemin, Ferriheme, Ferriheme Chloride, Ferriporphyrin Chloride, Ferriprotoporphyrin, Ferriprotoporphyrin IX, Ferriprotoporphyrin IX Chloride, Hemin, Hemin IX, Hemin Chloride, Iron(III) Protoporphyrin Chloride, KJB 003, Panhematin, Protoferriheme, Protohemin, Protohemin Chloride, Teichmann's Crystals
SMILES [Cl-][Fe+3]123N4=C5C=C6C(=C(C=C)C(=CC7=N1C(=CC8=C(CCC(=O)O)C(=C(C=C4C(=C5C=C)C)[N-]28)C)C(=C7C)CCC(=O)O)[N-]36)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hemin Chloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3
Poids de la formule 651.1462