Learn More
Hemin, MedChemExpress
Code produit 16481809
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481809 1 g
16480228 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16481809 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19424
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Hemin is an iron-containing porphyrin. Hemin is an Heme oxygenase (HO)-1 inducer.
Hemin is an iron-containing porphyrin. Hemin is an Heme oxygenase (HO)-1 inducer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hemin
CAS 16009-13-5
Couleur Noir
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H32ClFeN4O4
Quantité 1 g
Synonyme Hemin chloride
Informations sur la solubilité DMSO : 17.33 mg/mL (26.58 mM; Need ultrasonic) ∣NH4OH : 2.5 mg/mL (3.83 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with H2O) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.15 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;adjust pH to 12 with NaOH;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES [Cl-][Fe+3]123[N-]4C5=C(CCC([O-])=O)C(C)=C4C=C(C(C=C)=C6C)[N]1=C6C=C(C(C=C)=C7C)[N-]2C7=CC(C(C)=C8CCC([O-])=O)=[N]3C8=C5.[H+].[H+]
Poids moléculaire (g/mol) 651.94
Poids de la formule 651.94
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation