Learn More
Hémine (porcine), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409103 5 g 5g
11499093 1 g 1g
11419103 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409103 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11165.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 16009-13-5 | C34H32FeN4O4 | 616.50 g/mol
Hemin is used in cellular protection and control mechanism. It stimulates the synthesis of globulin. It is also used to study the bacterial strains and growth conditions, in the short-term colony assays and cell transfections. Further, it is used to treat the symptoms of various porphyrias. In addition, it is used in the preparation of agar medium for the bacteria culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼhémine est utilisée dans le mécanisme de protection et de contrôle cellulaires. Elle stimule la synthèse de la globuline. Elle est également utilisée pour étudier les souches bactériennes et les conditions de croissance, dans les essais de colonies à court terme et les transfections cellulaires. De plus, elle est utilisée pour traiter les symptômes de divers porphyrias. En outre, elle est utilisée dans la préparation de milieu gélosé pour la culture de bactéries.
Solubilité
Soluble dans lʼammoniac dilué, la triméthylamine, la p-toluidine et la diméthylaniline. Légèrement soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16009-13-5
Formule moléculaire C34H32ClFeN4O4
Poids moléculaire (g/mol) 651.95
Numéro MDL MFCD00010726
Clé InChI BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Synonyme chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
CID PubChem 131675604
Nom IUPAC iron(3+) 4,20-bis(2-carboxyethyl)-9,14-diethenyl-5,10,15,19-tetramethyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11,13(22),14,16,18-undecaene-21,23-diide
SMILES CC1=C(CCC(O)=O)\C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C4\C=C5/N=C(/C=C6\N([Fe](Cl)N34)\C(=C/C1=N2)C(C=C)=C6C)C(C=C)=C5C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hemin (porcine)
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 5229914
Merck Index 14,4644
Informations sur la solubilité Soluble in dilute ammonia,trimethylamine,p-toluidine and dimethylaniline. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water
Poids de la formule 651.95
Pourcentage de pureté ≥98%
Identifiant produit
  • Hemin (porcine)
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hemin