Learn More
Velp Scientifica™ Bol hémisphérique pour flacon de 500 ml
Code produit 15815211 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs à plaque chauffante AREX-6
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15815211 Agitateurs à plaque chauffante AREX-6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15815211 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.94€
    196.00€ / 1 pièces
    Économisez 8.94€
    4% de réduction
En stock
À utiliser avec : Agitateurs chauffants AREX-6
  • Adapté à différentes tailles de flacons
  • À utiliser avec les plaques chauffantes de 135 mm
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Description S’adapte à la plaque de 135 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs à plaque chauffante AREX-6
Type Cuve