Learn More
Velp Scientifica™ Bol hémisphérique
Code produit 15583593 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs à plaque chauffante et plaques chauffantes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
15583593 Agitateurs à plaque chauffante et plaques chauffantes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15583593 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000273
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Agitateurs à plaque chauffante et plaques chauffantes
  • Convient aux agitateurs à plaque chauffante et aux plaques chauffantes Velp
  • À utiliser avec les plaques chauffantes de 135 mm
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Description S’adapte à la plaque de 135 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs à plaque chauffante et plaques chauffantes
Type Cuve