Learn More
Hénéicosane, TRC
Code produit 30403592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403592 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403592 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2455005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Heneicosane
CAS 629-94-7
Formule moléculaire C21 H44
Quantité 5 g
Synonyme Heneicosane (6CI, 8CI, 9CI, ACI), n-Heneicosane
Formule InChI InChI=1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC Heneicosane
Poids moléculaire (g/mol) 296.574
Poids de la formule 296.344