Learn More
Cytiva Capsule HEPA avec membrane Versapor™
Description
- La membrane poreuse offre des débits d’air élevés à faible pression différentielle et prolonge la durée de vie du filtre
- Garantit une rétention d’air sans particules de 99,97 % de 0,3 μm d’aérosol DOP
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | Copolymère acrylique sur support non tissé |
| Porosité | 1,2 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 860 cm2 |
| Type de sortie | FNPT et raccord cannelé, 3/8 po |