Learn More
Heparan Sulfate, MedChemExpress
Description
Heparan sulfate, a complex and linear polysaccharide, exists as part of glycoproteins named heparan sulfate proteoglycans, which are expressed abundantly on the cell surface and in the extracellular matrix.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heparan Sulfate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 9050-30-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H19NO20S3 (monomer) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(OCC1O[C@@H](OC)[C@H](NS(=O)(O)=O)[C@@H](OS(=O)(O)=O)[C@H]1O[C@@H]2OC(C(O)=O)[C@H](O[C@@H]3OC(COS(=O)(O)=O)[C@H](O[C@@H]4OC(C(O)=O)[C@H](OC)[C@H](O)[C@H]4OS(=O)(O)=O)[C@H](O)[C@H]3NS(=O)(O)=O)[C@H](O)[C@H]2O)(O)=O.[n] |
| Afficher plus |