Learn More
Gibco™ Cellules HepaRG™, cryoconservées
Code produit 13496438 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13496438 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13496438 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur HPRGC10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    998.00€
    898.65€ / 1 pièces
    Économisez 99.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Cellules HepaRG™, cryoconservées
The HepaRG™ cell line is an immortalized hepatic cell line that retains many characteristics of primary human hepatocytes. HepaRG™ cells are terminally differentiated and provided in a convenient cryopreserved format. For scientists who need reproducible metabolism data, HepaRG™ cells are an in vitro tool that provides reproducible results in a metabolically complete and scalable system.
La lignée cellulaire HepaRG™ est une lignée cellulaire hépatique immortalisée qui conserve de nombreuses caractéristiques des hépatocytes humains primaires. Les cellules HepaRG™ sont différenciées en phase terminale et sont fournies dans un format cryopréservé pratique. Pour les scientifiques qui ont besoin de données de métabolisme reproductibles, les cellules HepaRG™ sont un outil in vitro qui fournit des résultats reproductibles dans un système métaboliquement complet et évolutif.
  • Obtenez des résultats biologiquement pertinents à partir d’un système métaboliquement complet
  • Évaluez le potentiel d’interaction médicament-médicament de votre composé
  • Les résultats reproductibles d’une seule population de cellules
    Biologiquement pertinentes
    Les cellules HepaRG™ présentent de nombreuses caractéristiques des hépatocytes humains primaires, notamment la morphologie, l’expression des enzymes métaboliques clés, l’expression des récepteurs nucléaires et les transporteurs de médicaments. Contrairement aux cellules HepG2 et Fa2N-4, les cellules HepaRG™ ont une activité P450 élevée et une expression complète de tous les récepteurs nucléaires.
    Prédire l’interaction entre les médicaments basés sur métabolisme
    Les cellules HepaRG™ réagissent aux inducteurs et aux inhibiteurs prototypiques du P450 dans la même mesure que les hépatocytes primaires, ce qui permet d’utiliser les cellules HepaRG™ pour évaluer les interactions médicamenteuses potentielles.
    Les cellules HepaRG™ reproductibles à l’infini présentent de nombreuses caractéristiques des hépatocytes humains primaires et sont essentiellement à un seul donneur. Ces caractéristiques permettent aux utilisateurs d’obtenir des résultats physiologiques pertinents pour les interactions médicamenteuses basées sur le métabolisme, sans souci de variabilité des donneurs et de tailles de lot limitées qui viennent avec compter sur le tissu des donneurs. (Remarque : Les cellules que nous fournissons sont différenciées en phase terminale).
    HepaRG™ est une marque commerciale de BioPredic International.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage 1 flacon, conserver dans un flacon Dewar de stockage cryogénique ou un congélateur à -135 °C.
    Age Adulte
    Lignée cellulaire HepaRG™
    Type de cellule Hépatocytes
    Culture Type Hepatocyte Cell Culture
    Forme Cryoconservé
    Sexe Femmes
    Espèces Humain
    Tissue Liver
    Source du donneur Donneur unique
    Nbre de cellules 10 x 10^6
    Type de produit Hépatocytes
    Quantité 1 flacon
    Conditions d’expédition Glace carbonique