Learn More
Gibco™ HepaRG™ Maintenance/Metabolism Medium Supplement (5X)
Code produit 11311870 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
76.7 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311870 76.7 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11311870 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur HPRG720
 Article restreint
En stock
Supplément pour milieu de maintenance / métabolisme (5X) HepaRG™
HepaRG™ Maintenance/Metabolism Medium Supplement (5x) is a specialized media supplement for use in culturing HepaRG™ cells. HepaRG™ Maintenance/Metabolism Medium Supplement (5x) is specifically used for multiple day growth of HepaRG™ cells.
Le supplément de milieu de maintenance / métabolisme (5x) HepaRG™ est un supplément de milieu spécialisé pour la culture des cellules HepaRG™. Le supplément de milieu de maintenance / métabolisme (5x) HepaRG™ est spécifiquement utilisé pour la croissance sur plusieurs jours des cellules HepaRG™.
  • Préparation facile des milieux, décongélation, mélange et utilisation
  • Résultats reproductibles et biologiquement pertinents avec les cellules HepaRG™
    Préparation des milieux
    Le milieu de travail est préparé par l’ajout du supplément pour milieu de maintenance / métabolisme HepaRG™ décongelé (5x) dans 500 ml de milieu E de William (A1217601 ou 12551032) et 5 ml de GlutaMAX™-I (35050061). Le processus simple en deux étapes permet de réduire les possibilités de contamination.
    Études simplifiées, pertinentes et reproductibles
    Les cellules HepaRG™ présentent de nombreuses caractéristiques des hépatocytes humains primaires et sont essentiellement issues d’un seul donneur. Ces caractéristiques permettent aux utilisateurs d’obtenir des résultats physiologiques pertinents pour les interactions médicamenteuses basées sur le métabolisme, sans souci de variabilité des donneurs et de tailles de lot limitées qui viennent avec compter sur le tissu des donneurs. (Remarque : Les cellules que nous fournissons sont différenciées en phase terminale).
    HepaRG™ est une marque commerciale de BioPredic International.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Le supplément doit être stocké à -20°C.
    Type de cellule Cellules HepaRG
    Concentration 5X
    Forme Congelé
    Type de produit Supplément
    Niveau de sérum Sérum standard
    Stérilité Stérile
    Sans additif Sans glutamine
    Format Bottle
    Gamme de produits Gibco
    Pureté ou qualité Qualité de recherche, qualité de culture cellulaire
    Quantité 76.7 mL
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Source Humaine
    Testé pour Test de stérilité (bactéries et champignons)