Learn More
Gibco™ HepaRG™ Thaw, Plate, & General Purpose Medium Supplement
Code produit 11371860 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
14 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371860 14 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11371860 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur HPRG670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    128.65€ / 14mL
    Économisez 8.35€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plaque de dégazage HepaRG™ et supplément de milieu à usage général
La plaque de dégazage HepaRG™ et supplément de milieu à usage général est un supplément pour milieux spécialisé destiné à la culture de cellules HepaRG™. La plaque de dégazage HepaRG™ et supplément de milieu à usage général est spécifiquement utilisée pour la décongélation et la propagation initiales des cellules HepaRG™ cryoconservées.
  • Préparation facile des milieux, décongélation, mélange et utilisation
  • Résultats reproductibles et biologiquement pertinents avec les cellules HepaRG™
    Préparation des milieux
    Le milieu de travail est préparé par l’ajout d’une plaque de dégazage HepaRG™ et d’un supplément de milieu à usage général décongelé à 100 ml de milieu E de William (A1217601 ou 12551032) et à 1 ml de GlutaMAX™-I (35050061). Le processus simple en deux étapes permet de réduire les possibilités de contamination.
    Études simplifiées, pertinentes et reproductibles
    Les cellules HepaRG™ présentent de nombreuses caractéristiques des hépatocytes humains primaires et sont essentiellement issues d’un seul donneur. Ces caractéristiques permettent aux utilisateurs d’obtenir des résultats physiologiques pertinents pour les interactions médicamenteuses basées sur le métabolisme, sans souci de variabilité des donneurs et de tailles de lot limitées qui viennent avec compter sur le tissu des donneurs. (Remarque : Les cellules que nous fournissons sont différenciées en phase terminale).
    HepaRG™ est une marque commerciale de BioPredic International.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Le supplément doit être stocké à -20°C.
    Type de cellule Cellules HepaRG
    Forme Congelé
    Type de produit Supplément d’hépatocytes
    Niveau de sérum Sérum standard
    Stérilité Stérile
    Sans additif Sans glutamine
    À utiliser avec (application) Métabolisme des médicaments
    Gamme de produits Gibco
    Pureté ou qualité Qualité de recherche, qualité de culture cellulaire
    Quantité 14 ml
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Testé pour Test de stérilité (bactéries et champignons)