Learn More
Abcam Perles d’héparine 6FF
Code produit 32119833 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
1mL
25mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32119833 1 mL 1mL
32111688 5 mL 5mL
32112566 100 mL 100mL
32115482 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 32119833 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab3190951mL
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Adapté à la purification de biomolécules dépendantes de l’héparine, par exemple l’antithrombine III, les facteurs de coagulation et d’autres protéines plasmatiques.
Informations complémentaires
  • Ligand : Héparine
  • Grains de base : 6 % de perles réticulées agarose
  • Taille des particules : 45 μm - 165 μm
  • Tampon de stockage : 80 % PBS, 20 % éthanol
  • Plage de stabilité du pH : 4-12
  • Pression maximale : 0,3 MPa
  • Capacité de liaison : >20 mg ADN polymérase/ml
.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 mL