Learn More
Héparine, Fisher BioReagents
Code produit 11301146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Poly Vial
Conditionnement:
100mg
10mg
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11301146 250 mg Poly Vial 250mg
10001413 10 mg Poly Vial 10mg
10429693 50 mg Poly Vial 50mg
10639163 100 mg Poly Vial 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11301146 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2524250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’héparine est utilisée comme anticoagulant dans la recherche biochimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9041-08-1
Numéro MDL MFCD00081689
Spécification
Nom chimique ou matériau Heparin
Note relative au nom From Porcine Intestinal Mucosa
Couleur Blanc
pH 5.0 to 7.5
Perte à la dessiccation ≤5.0%
Conditionnement Poly Vial
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 4688
Poids de la formule ≈5000
Tension de vapeur Negligible
Forme physique Poudre / Solide