Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heparin |
| Note relative au nom | Sel de sodium provenant du porc |
| Couleur | Incolore ou blanc |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | ≈3000 |
| Forme physique | Poudre / solution |