Learn More
Cytiva Milieux pour chromatographie d’affinité à débit rapide Heparin Sepharose™ 6
Code produit 10526730 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10526730 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10526730 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17099801
 Article restreint
En stock
À utiliser pour les séparations de biomolécules avec une affinité pour l’héparine, y compris l’antithrombine III, les facteurs de coagulation et d’autres protéines plasmatiques. Le milieu de chromatographie d’affinité d’héparine Sepharose™ 6 à débit élevé de Cytiva Life Sciences™ est rapide et fiable et convient parfaitement aux procédés de purification à l’échelle des procédés.
  • Composé d’héparine sodique modifiée à billes de 6 % d’agarose réticulé
  • Immobilisation effectuée à l’aide d’un couplage chimiquement stable et orienté donnant une capacité de liaison élevée
  • Capacité de liaison améliorée pour l’antithrombine III due au couplage orienté du ligand
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : NaOH 0,1 M, acétate de sodium 0,05 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, détergents non-ioniques, 10 % de glycérol
À utiliser avec (application) Pour des séparations rapides et fiables de biomolécules ayant une affinité pour l’héparine, y compris l’antithrombine III, les facteurs de coagulation et autres protéines plasmatiques particulièrement adaptées aux processus de purification à l’échelle des
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu Heparine Sepharose 6 à débit rapide
Débit 250 à 400 cm/μh
Granulométrie 45 à 165 μm
Hauteur (impériale) du lit 9,84 in
Hauteur (métrique) du lit 25 cm
Pression max. 100 kPa
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 4 à 12
Tampon de stockage 20°% d’éthanol, 0,05°M d’acétate de sodium
Type de ligand Héparine porcine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Heparin Sepharose 6 Fast Flow, 50 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol