Learn More
Sel de sodium d’héparine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493277
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 11493277
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16198.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Heparin Sodium Salt, CAS # 9041-08-1, is derived from porcine intestinal mucosa and shows blood anti-coagulant activity. | CAS: 9041-08-1
Heparin sodium salt is used as a blood anti-coagulant. It is also used as an effective inhibitor of mesenchymal cell proliferation. Further, it binds to antithrombin III, which inhibits coagulation proteases. It is used as a major component of serum free media for preventing cell aggregation. It is also used as an anti-cancer agent in in vitro cancer research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium d’héparine sert d’anticoagulant sanguin. Il sert également d’inhibiteur efficace de la prolifération des cellules mésenchymateuses. De plus, il se lie à l’antithrombine III, qui inhibe les protéases de coagulation. C’est un composant majeur des milieux sans sérum pour prévenir l’agrégation cellulaire. Il est aussi utilisé comme agent anti-cancer dans la recherche sur le cancer in vitro.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et l’éthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9041-08-1
Numéro MDL MFCD00081689
Spécification
Nom chimique ou matériau Heparin Sodium Salt
Note relative au nom from porcine intestinal mucosa
Quantité 5 g
Merck Index 14,4653
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol.