Learn More
Héparine, sel sodique, issue de muqueuse intestinale porcine, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Le produit est composé d’unités disaccharides répétées constituées d’acide L-iduronique lié par une liaison 1,4 et de D-glucosamine. Les résidus d’acide iduronique sont O-sulfatés à la position 2 et les résidus de glucosamine sont N-sulfatés et O-sulfatés à la position 6. Le bloc répété peut être interrompu ou prolongé par des résidus d’acide bêta-D-glucuronique et de N-acétyl-alpha-D-glucosamine 6-O-sulfatée.
- La quantité d’héparine nécessaire pour prévenir la coagulation dans le sang total se situe entre 20et 50 unités par ml de sang total
Spécification
Spécification
| CAS | 9041-08-1 |
| Numéro MDL | MFCD00081689 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Heparinic acid |
| Poids de la formule | environ 3 000 g/mol |
| Forme physique | Poudre de couleur blanche |
Sécurité et traitement
- Heparin Sodium Salt, Porcine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.