Learn More
R&D Systems™ Heparin sodium salt
Description
Minimum activity: > 150 I.U./mg. Glycosaminoglycan that behaves as an anticoagulant. Binds with high affinity to antithrombin III (AT-III).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heparin sodium salt |
| CAS | 9041-08-1 |
| Quantité | 100 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Pureté | >98% |