Learn More
Héparine Sel Sodique, TRC
Code produit 30132863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
100mg
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132863 2.5 g 2.50g
17949849 1 g 1g
17939749 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132863 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2458002.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9041-08-1
Synonyme Adomiparin Sodium, Alfa 87-120, Alfa 87-163, Alfa 87-198, Alfa 87-81, Alfa 88-247, Ardeparin Sodium, Badyket, Bemiparin Sodium, Clivarin 1750, Dalteparin Sodium, Deligoparin Sodium, Depo-Heparin, Fragmin, Fragmin IV, H 2149, Hed-Heparin, Hepaflush, Hepagumin, Hepalean, Heparin Fragment Kabi 2165, Heparin sodium, Heparine Choay, Hepathrom, Heprinar, Hepsal, Inno-Hep, Ivor, Kabi 2165, LHN 1, Lioton 1000, Lipo-Hepin, Lipo-Hepinette, Liquaemin Sodium, Liquemin, Logiparin, Longheparin, M 118 Sodium, Minihep, Minolteparin Sodium, Monoparin, Nadroparine Sodium, Normiflo, OP 2000, Panheprin, Parnaparin Sodium, Pularin, RO 11, RO 14, RP 54563, Reviparin Sodium, Semuloparin Sodium, Sevuparin Sodium, Sodium Acid Heparin, Sodium Heparin, Sodium Heparinate, Sodium Parnaparin, Thrombo-Hepin, Thromboliquine, Tinzaparin Sodium, Unihep, Viatromb, WY 90493RD, Zibo
Spécification
Nom chimique ou matériau Heparin Sodium
Quantité 2.5 g