Learn More
Héparine sodique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13478558 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13478558 5 g Flacon en verre 5g
10551944 250 mg Flacon en verre 250mg
10239840 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13478558 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411210050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00€
    437.65€ / 5g
    Économisez 48.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Le sel de sodium d’héparine, nº CAS 9041-08-1, est dérivé de la muqueuse intestinale porcine et présente une activité d’anticoagulant sanguin.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sel de sodium d’héparine indique l’activité de l’anticoagulant. Il peut également inhiber efficacement la prolifération des cellules mésenchymateuses et favorise la prolifération des cellules épithéliales primaires
  • Ce composé peut se lier à l’antithrombine III et inhiber les protéases de coagulation
Applications
  • Dans les études in vitro, il est utilisé comme principal composant des milieux sans sérum pour empêcher l’agrégation cellulaire
  • Le sel de sodium d’héparine peut également induire la croissance de cellules souches embryonnaires humaines dans un milieu défini exempt de sérum, agissant comme cofacteur de croissance des fibroblastes basique (FGF-2)
  • Il est également appliqué dans les études en laboratoire relatives à la différenciation et à la croissance des cellules souches
  • Dans les études in vitro, ce composé présente une action cytotoxique induisant la mort des cellules cancéreuses en interférant avec l’activité du facteur de transcription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9041-08-1
Numéro MDL MFCD00081689
Spécification
Nom chimique ou matériau Heparin Sodium Salt
Absorbance ≤0.2% as nucleotides, 0.2 max. (0.4% in water) at 260nm, Protein and nucleotide impurities:, Protein and nucleotide impurities: at 0nm
Couleur Blanc
pH Inclusive between 5.5 (1% soln.)
Résidus d’allumage Inclusive between 30%
Perte à la dessiccation ≤8% (at 60°C for 4 hr.)
Spectre IR Test de réussite
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 4688
Pourcentage de pureté 150 I.U./mg min.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥150 I.U./mg
Forme physique Poudre