Learn More
Karl Hecht™ Capillaires micro-hématocrites héparinés
Code produit 10460742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 pièces/tube ; 10 tubes/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10460742 100 pièces/tube ; 10 tubes/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10460742 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 40565010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Un capillaire d'hématocrite poli au feu avec héparine sodique.
  • Jetable
  • Avec un repère à 60 mm
  • Avec code couleur rouge
  • Extrémité polie au feu et codée par couleur
  • Capacité totale d'environ 18 μL
  • Capacité jusqu'au repère environ 14 μL
  • Avec marquage CE
  • 100 pièces/tube ; 10 tubes/boîte
Spécification
Capacité (métrique) 18 μL, 14 μL pour marquer
Diamètre (métrique) interne 0.55 mm
Quantité 100 pièces/tube ; 10 tubes/boîte
Longueur (métrique) 75 mm
Certifications/Conformité CE