Learn More
Karl Hecht™ Capillaires micro-hématocrites héparinés
Code produit 31927900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 pièces/tube ; 10 tubes/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31927900 100 pièces/tube ; 10 tubes/boîte 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31927900 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 40565010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.28€
    92.35€ / 1000 pièces
    Économisez 45.93€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Un capillaire d'hématocrite poli au feu avec héparine sodique.
  • Jetable
  • Avec un repère à 60 mm
  • Avec code couleur rouge
  • Extrémité polie au feu et codée par couleur
  • Capacité totale d'environ 18 μL
  • Capacité jusqu'au repère environ 14 μL
  • Avec marquage CE
  • 100 pièces/tube ; 10 tubes/boîte
Spécification
Capacité (métrique) 18 μL, 14 μL pour marquer
Diamètre (métrique) interne 0.55 mm
Quantité 100 pièces/tube ; 10 tubes/boîte
Longueur (métrique) 75 mm
Certifications/Conformité CE