Learn More
Gibco™ HepatoZYME-SFM
Code produit 11570536 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11570536 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11570536 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 17705021
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
HepatoZYME-SFM
Le milieu Hepatozyme-SFM est un milieu sans sérum pour le maintien à long terme de l’expression phénotypique des hépatocytes, y compris les formes actives et inductibles des cytochromes P450 et des enzymes de phase II actives.
Ne contient pas de rouge de phénol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules hépatocytes
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum (SFM) hépatocyte
Serum Level Sans sérum
Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères