Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de lyse HEPES avec Triton™ X-100
Code produit 15496009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496009 250 ml 250mL
15406019 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496009 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J63860.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 250 ml
Format Liquide
Type de produit Réactif de lyse cellulaire
Contenu et stockage Température ambiante