Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium HEPES, 99 %
Code produit 11447837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447837 25 g 25g
11457837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447837 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16516.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.09€
    40.65€ / 25g
    Économisez 7.44€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
HEPES [N-(2-hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)] is a general purpose buffer for biological research. Its applications include, tissue culture, Phosphorylation and photophosphorylation, fixative Transmission electron microscopy, protein synthesis, preventing binding to non-receptor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le HEPES [acide N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N′-(2-éthanesulfonique)] est un tampon à usage général pour la recherche biologique. Ses applications incluent la culture tissulaire, la phosphorylation et la photophosphorylation, la microscopie électronique à transmission fixative, la synthèse de protéines, empêchant ainsi la liaison aux matériaux non récepteurs.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions ordinaires. Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75277-39-3
Formule moléculaire C8H17N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00036463
Clé InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt
CID PubChem 2724248
ChEBI CHEBI:46758
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES sodium salt
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Nom IUPAC sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
Poids de la formule 260.28
Pourcentage de pureté 99%