Learn More
Heptachlore, TRC
Code produit 30407626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407626 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407626 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH26569550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptachlor
CAS 76-44-8
Formule moléculaire C10 H5 Cl7
Quantité 50 mg
Synonyme 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, 1,4,5,6,7,10,10-Heptachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-methyleneindene, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3α,4,7,7α-tetrahydro-4,7-endo-methanoindene, 3-Chlorochlordene, Aahepta, Agroceres, Arbinex 30TN, E 3314, ENT 15,152, GPKh, Hepta, Heptachlor, Heptachlorane, Heptox, NSC 8930, Rhodiachlor, Velsicol 104
Formule InChI InChI=1S/C10H5Cl7/c11-4-2-1-3-5(4)9(15)7(13)6(12)8(3,14)10(9,16)17/h1-5H/t3?,4?,5?,8-,9+/m0/s1
SMILES ClC1C=CC2C1[C@@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène
Poids moléculaire (g/mol) 373.32
Poids de la formule 369.8211