Learn More
Heptadécane, TRC
Code produit 30006414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006414 5 g 5g
30007339 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 30006414 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2687055G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-78-7
Formule moléculaire C17 H36
Poids moléculaire (g/mol) 240.47
Synonyme Heptadecane, NSC 172782, TS 7, n-Heptadecane
Nom IUPAC heptadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heptadecane
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Poids de la formule 240.2817