Learn More
Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11327576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327576 25 g 25g
11337576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11128.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-44-4
Formule moléculaire C4Cl3F7
Poids moléculaire (g/mol) 287.383
Numéro MDL MFCD00018065
Clé InChI ZPGMWBFCBUKITA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 2,2,3-trichloroheptafluorobutane, heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane, butane, 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro, acmc-20aks6, 2,3-trichloroheptafluorobutane, butane,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro
CID PubChem 78977
Nom IUPAC 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobutane
SMILES C(C(C(F)(F)F)(Cl)Cl)(C(F)(F)F)(F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane
Point de fusion 4°C
Densité 1.748
Point d’ébullition 97°C to 98°C
Formule linéaire CF3CCl2CFClCF3
Indice de réfraction 1.353
Quantité 25 g
Beilstein 1777522
Poids de la formule 287.39
Pourcentage de pureté 98%