Learn More
Heptafluoro-2-iodopropane, 97 %, stab. avec poudre de cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heptafluoro-2-iodopropane |
| Note relative au nom | stabilized with copper powder |
| Point de fusion | -56°C |
| Densité | 2.1 |
| Point d’ébullition | 38°C |
| Formule linéaire | (CF3)2CFI |
| Indice de réfraction | 1.33 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1841228 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Afficher plus |