Learn More
Heptafluoro-2-iodopropane, 97 %, stab. avec poudre de cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11399215 100 g 100g
11379215 5 g 5g
11389215 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399215 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16523.22
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 677-69-0 | C3F7I | 295.926 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 677-69-0
Formule moléculaire C3F7I
Poids moléculaire (g/mol) 295.926
Numéro MDL MFCD00042089
Clé InChI BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluoroisopropyl iodide, perfluoroisopropyl iodide, heptafluoro-2-iodopropane, 2-iodoheptafluoropropane, propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodo, 2-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-2-iodo, perfluoro-2-iodopropane, heptafluoroisopropyliodide, 2-heptafluoroisopropyliodide
CID PubChem 33978
Nom IUPAC 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodopropane
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluoro-2-iodopropane
Note relative au nom stabilized with copper powder
Point de fusion -56°C
Densité 2.1
Point d’ébullition 38°C
Formule linéaire (CF3)2CFI
Indice de réfraction 1.33
Quantité 100 g
Beilstein 1841228
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 295.93
Pourcentage de pureté 97%